1.00022
Acetone
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Keton dimetylowy, propanon, 2-propanon
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Uvasol®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
465 °C (DIN 51794)
siła działania
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
13.2 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0002%
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
pojemność
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup