09-432
Anti-phospho-IRS1 (Tyr608) mouse/ (Tyr612) human Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr608 )
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected phospho-IRS1 (Tyr608) mouse/ (Tyr612) in 10 µg of lysate from Insulin treated HEK293 cells.cells
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1