07-890-I
Przeciwciało anty-fosfo PTEN (Ser385)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fosfataza 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu i fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności PTEN, fosfo PTEN (Ser385), mutacja w wielu zaawansowanych nowotworach 1, homolog fosfatazy i tensyny
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer385)
informacje o genach
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: This antibody (0.2 µg/mL) detected Ser385 phosphorylation of the dual lipid and protein phosphatase dead C124S PTEN mutant in lysates of C124S PTEN-transfected MDA-MB-468 cells (Lysate courtesy of Dr James Hastie, University of Dundee, UK).
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1