Kluczowe dokumenty
07-843
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfoIRS1 (Ser616)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
IRS-1, substrat receptora insuliny 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer616)
informacje o genach
human ... INSR(3643)
Specyficzność
Ludzki IRS1 (Insulin Receptor Substrate 1) fosforylowany na reszcie serynowej 616. Sekwencja w 100% homologiczna z mysią, szczurzą i świńską.
Przewiduje się, że może reagować krzyżowo z myszami i szczurami na podstawie 100% homologii sekwencji, ale nie zostało to przetestowane.
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-IRS-1 (Ser616)
Zastosowanie
Analiza immunoblot: Rozcieńczenia 0,5 μg/mL tego przeciwciała wykryły fosfoIRS1 (Ser616) w lizatach RIPA z komórek CHO poddanych działaniu TPA i transfekowanych ludzkim IRS1.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
anti-phospho-IRS1 (Ser616) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo-IRS1 (Ser616) do stosowania w IC i WB.
Jakość
Evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
165 kDa
Postać fizyczna
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, zawierającej 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz), 0,05% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -20°C.
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei-Hsin Hsu et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-16)
To examine the effects of maternal resveratrol in rats borne to dams with gestational high-fat diet (HFD)/obesity with or without postnatal high-fat diet. We first tested the effects of maternal resveratrol intake on placenta and male fetus brain in rats
M Zulema Cabail et al.
Nature communications, 6, 6406-6406 (2015-03-12)
The insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) are highly related receptor tyrosine kinases with a disulfide-linked homodimeric architecture. Ligand binding to the receptor ectodomain triggers tyrosine autophosphorylation of the cytoplasmic domains, which stimulates catalytic activity and creates