1.02333
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Synonim(y):
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
250 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
420 °C
siła działania
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.5-46 % (v/v)
metody
gas chromatography (GC): suitable
tw
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
temp. przejścia
flash point -20 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Klucz InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup