07-209-I
Anti-phospho-SHC Antibody (Tyr239, Tyr240)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
p46Shc (pTyr194/pTyr195), p52Shc (pTyr239/pTyr240), p66Shc (pTyr349/pTyr350), SHC-transforming protein 1, tyrosine-phosphorylated, SH2 domain protein C1, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming protein 3, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming prote
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr239/pTyr240)
informacje o genach
human ... SHC1(6464)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SHC tyrosine phosphorylation induction in 10 µg of lysate from EGF-stimulated HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1