Kluczowe dokumenty
07-1364
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ECT2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
onkogen transformujący komórki nabłonkowe 2, onkogen transformujący komórki nabłonkowe 2, białko ECT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
pig, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ECT2(1894)
Opis ogólny
Sekwencja 2 onkogenu transformującego komórki nabłonkowe (ECT2) jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych lub GEF, który należy do rodziny Dbl Rho GEF. ECT2 składa się z 2 domen BRCT w obrębie N-końca, domeny homologii DBL i domeny PH. Badania wykazały, że ECT2 lokalizuje się zarówno w korze komórkowej, jak i centralnych wrzecionach, oraz że jest kluczową częścią tworzenia bruzdy rozszczepienia podczas cytokenez. Wykazano, że nadekspresja rozszczepionego ECT2, zawierającego tylko domenę N-końcową, powoduje multinukleację. Wykazano, że jako GEF wiąże się specyficznie z białkami Rac, RhoA i RhoC.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje ECT2 na
C-końcu.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ECT2 na C-końcu.
Zastosowanie
Analiza Western Blot (Snap i.d.): 5 µg/ml z poprzedniej partii wykryło ECT2 w lizacie komórek A549.
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium na komórkach Heya8. (Der Channing, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, channing_der@med.unc.edu).
Anti-ECT2 Antibody to przeciwciało przeciwko ECT2 do stosowania w WB i IC.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Białka G
Jakość
Evaluated by Western Blot in A549 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ECT2 on 10 µg of A549 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 105 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek A549
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danielle R Cook et al.
Genes & cancer, 2(10), 932-942 (2012-06-16)
Ect2 is a member of the human Dbl family of guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) that serve as activators of Rho family small GTPases. Although Ect2 is one of at least 25 RhoGEFs that can activate the RhoA small GTPase
Ming Yi et al.
Experimental hematology & oncology, 11(1), 107-107 (2022-12-27)
Breast cancer is the most common malignancy and the second leading cause of cancer-related death in women. Recent studies have indicated that aberrant activation of Rho GTPases relates to the malignant properties of breast cancer cells. As the guanine nucleotide
Laurent Guillemot et al.
Molecular biology of the cell, 25(13), 1995-2005 (2014-05-09)
The regulation of Rho-family GTPases is crucial to direct the formation of cell-cell junctions and tissue barriers. Cingulin (CGN) and paracingulin (CGNL1) control RhoA activation in epithelial cells by interacting with RhoA guanidine exchange factors. CGNL1 depletion also inhibits Rac1
Bin Liu et al.
Translational oncology, 11(3), 700-714 (2018-04-10)
Pancreatic cancer is the fourth leading cause for cancer-related death, and early diagnosis is one key to improve the survival rate of this disease. Molecular biomarkers are an important method for diagnostic use in pancreatic cancer. We used data from
Yi Liu et al.
Cell reports, 30(3), 771-782 (2020-01-23)
Lung squamous cell carcinoma (LSCC) is a prevalent form of lung cancer exhibiting distinctive histological and genetic characteristics. Chromosome 3q26 copy number gain (CNG) is a genetic hallmark of LSCC present in >90% of tumors. We report that 3q26 CNGs