Kluczowe dokumenty
06-890
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HDAC3
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC3(8841)
Specyficzność
HDAC3
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 411-428 ludzkiego HDAC3 (NEFYDGDHDNDKESDVEI)
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-HDAC3 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania HDAC3, znanego również jako deacetylaza histonowa 3 i zostało przetestowane w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on a HeLa RIPA cell lysate
Opis wartości docelowych
49kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone acetylation and transcriptional regulatory mechanisms.
Struhl, K
Genes & Development, 12, 599-606 (1998)
K Nakade et al.
Cell death and differentiation, 14(8), 1398-1405 (2007-04-28)
Among the events that control cellular differentiation, the acetylation of histones plays a critical role in the regulation of transcription and the modification of chromatin. Jun dimerization protein 2 (JDP2), a member of the AP-1 family, is an inhibitor of
Y Zeng et al.
The Journal of biological chemistry, 273(44), 28921-28930 (1998-10-24)
Histone deacetylase-2 (HDAC2) is a component of a complex that mediates transcriptional repression in mammalian cells. A mouse HDAC2 cDNA was used to identify several recombinant clones containing the entire mouse HDAC2 gene. The mouse HDAC2 gene spans over 36
Specific targeting and constitutive association of histone deacetylase complexes during transcriptional repression
Li, J., et al
Genes & Development, 16, 687-692 (2002)
Role of Brg1 and HDAC2 in GR trans-repression of the pituitary POMC gene and misexpression in Cushing disease.
Bilodeau, S; Vallette-Kasic, S; Gauthier, Y; Figarella-Branger, D; Brue, T; Berthelet et al.
Genes & Development null