Merck
Wszystkie zdjęcia(21)
Kluczowe dokumenty
ZRB1725
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC3 Antibody, clone 1H19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Deacetylaza histonowa 3;EC:3.5.1.98;HD3;RPD3-2;SMAP45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H19, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.85 kDa
observed mol wt ~49 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, monkey, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC3(8841)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H19 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa deacetylazę histonową 3 (HDAC3). Jego celem jest epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej deacetylazy histonowej 3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło HDAC3 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło HDAC3 w lizatach komórek C2C12, Cos7 i PC12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło HDAC3 w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH 3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała HDAC3 z KD wynoszącym 7,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HDAC3 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Deacetylaza histonowa 3 (UniProt: O15379; znana również jako EC:3.5.1.98, HD3, RPD3-2, SMAP45) jest kodowana przez gen HDAC3 (Gene ID: 8841) u człowieka. Acetylacja/deacetylacja histonów jest związana z wieloma procesami biologicznymi, takimi jak przeżycie i różnicowanie komórek, naprawa dwuniciowego DNA, progresja cyklu komórkowego, nowotworzenie i czynność serca. Deacetylacja histonów daje znacznik dla represji epigenetycznej i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. U ssaków opisano co najmniej osiemnaście różnych deacetylaz histonowych (HDAC), które podzielono na cztery klasy w oparciu o analizę filogenetyczną, podobieństwo sekwencji do ich założycielskich homologów drożdżowych, lokalizację subkomórkową i aktywność enzymatyczną. Katalizują one usuwanie grupy acetylowej z grup -aminowych lizyn histonowych. HDAC3 jest szeroko wyrażonym, zależnym od cynku enzymem, który należy do klasy I HDAC. Jest on głównie zlokalizowany w jądrze, ale może również kolokalizować z białkiem wiążącym X-Box 1 (XBP1) i Akt1 w cytoplazmie. HDAC3 jest odpowiedzialny za deacetylację reszt lizyny na N-końcowej części histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) oraz niektórych innych substratów niehistonowych. Wykazano, że HDAC3 uczestniczy w aktywności represora transkrypcji BCL6 poprzez deacetylację lizyny 27 H3 (H3K27) na elementach wzmacniających, antagonizując aktywność acetylotransferazy EP300 i hamując ekspresję genów proksymalnych. Prawdopodobnie bierze udział w regulacji transkrypcji poprzez wiązanie się z cynkowo-palcowym czynnikiem transkrypcyjnym YY1 i zwiększa aktywność represyjną YY1. Jest również wymagany do represji transkrypcji czynnika transkrypcyjnego POU klasy 1 Homeobox 1 (POU1F1). To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)