Kluczowe dokumenty
06-821-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-PKCepsilon (Ser729)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
PKCepsilon, PKCe, kinaza białkowa C typu epsilon, nPKC-epsilon
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer729)
informacje o genach
human ... PRKCE(5581)
Opis ogólny
Kinaza białkowa C epsilon (PKC epsilon) to białko o masie około 87 kDa (migruje głównie jako 95 kDa w spokojnych komórkach) należące do nowej grupy (nPKC: wrażliwe na diacyloglicerol, fosfatydyloserynę i estry forbolu) rodziny kinaz serynowo-treoninowych PKC, które są zaangażowane w szeroki zakres procesów fizjologicznych, w tym mitogenezę, przeżycie komórek, przerzuty i regulację transkrypcji. PKC epsilon jest białkiem regulującym cytoszkielet aktyny, którego nadekspresja nadaje fenotyp onkogenny poprzez wpływ na kaskadę sygnalizacyjną ras. PKC epsilon jest fosforylowana przez PDK1 na treoninie 566, a następnie ulega autofosforylacji na motywie skrętu treoniny 710 i hydrofobowym motywie seryny 729. Katalitycznie nieaktywna PKC epsilon nie jest fosforylowana na serynie 729. Fosforylacja seryny 729 odbywa się za pośrednictwem szlaków zależnych od mTOR, odgrywa ważną rolę w regulacji lokalizacji subkomórkowej PKC epsilon i jest odpowiedzialna za pojawienie się gatunku 92 kDa PKC epsilon.
Specyficzność
Przeciwciało to wykazuje reaktywność krzyżową z izoformą PKCbeta (Ser661), izoformą PKCdelta (Ser655) i prawdopodobnie PKCalpha (Ser729), z których wszystkie zawierają motyw GF(pS)Y.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser729
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej PKC fosforylowanej w Ser729.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting/inhibicja peptydowa: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo PKCepsilon (Ser729) w 10 µg lizatu komórek NIH/3T3.
Przeciwciało anty-fosfo-PKCepsilon (Ser729) jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko PKC epsilon i zostało przetestowane w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis in C6 cell lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this lot detected phospho PKCepsilon (Ser729) in 10 µg of C6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~95 kDa i ~80 kDa. Białko to zaobserwowano na poziomie ~95 kDa i ~80 kDa (England, K. i Rumsby, M. G., et al. (2000). Biochem J. 352(Pt 1):19-26.).
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joana Santos et al.
Oncoscience, 2(5), 497-507 (2015-06-23)
Gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) is known to be overexpressed in several human malignancies, including prostate cancer, and has been implicated in multiple important neoplastic signaling pathways. We recently have shown that GRPR is an ERG and ETV1 target gene in
Ioannis Smyrnias et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 117, 1-18 (2018-02-23)
The shortening of sarcomeres that co-ordinates the pump function of the heart is stimulated by electrically-mediated increases in [Ca2+]. This process of excitation-contraction coupling (ECC) is subject to modulation by neurohormonal mediators that tune the output of the heart to