06-1352-I
Anti-acetyl Histone H4 (Lys12) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Histone H4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys12)
informacje o genach
human ... HIST2H4B(554313)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected acetyl Histone H4 (Lys12) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H4 (Lys12) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1