Kluczowe dokumenty
06-1130-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RNF168
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 RNF168, hRNF168, białko palca RING 168
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF168(165918)
Opis ogólny
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 RNF168 (UniProt Q8IYW5; znana również jako hRNF168, RING finger protein 168) jest kodowana przez gen RNF168 (Gene ID 165918) u człowieka. Ubikwitylacja/ubikwitynacja jest niezbędnym wczesnym sygnałem w procesie naprawy uszkodzeń DNA. Wiele ligaz E3, w tym RNF2 (RING2), RNF8 i RNF168, pośredniczy w dodawaniu łańcuchów poliubikwitynowych związanych z K63 do histonu 2A (H2A) i H2AX, co z kolei rekrutuje białka naprawy uszkodzeń DNA, np. Ponadto SUMOylacja i NEDDylacja są również zaangażowane w odpowiedź na uszkodzenia DNA. RNF168 jest ligazą E3 o podwójnej specyficzności, która pośredniczy zarówno w ubikwitynacji, jak i NEDDylacji H2A i H2AX. Te dwa typy modyfikacji konkurują ze sobą, a modyfikacja NEDD8 H2A i H2AX blokuje rekrutację BRCA1 w miejscach naprawy uszkodzeń DNA. Sam RNF168 jest również poddawany modyfikacji NEDD8, a NEDDylacja RNF168 jest niezbędna dla jego aktywności ligazy ubikwityny. Zahamowanie NEDDylacji RNF168 upośledza jego interakcję z enzymem E2 Ubc13 (UBE2N). Podobnie, obniżenie NEDDylacji RNF168 przez enzym deNEDDylujący NEDP1 lub z powodu mutacji enzymu sprzęgającego NEDD8 UBC12, zmniejsza ubikwitylację H2A i H2AX. Mutacje RNF168 są powiązane z zespołem RIDDLE (radiosensitivity, immunodeficiency dysmorphic features and learning difficulties).
Specyficzność
To przeciwciało poliklonalne wykrywało immunoreaktywność jądrową RNF168 w utrwalonym 4% paraformaldehydem, 0,3% Triton X-100-permeabilizowanym ludzkim hybrydomie komórek B SA13.
Immunogen
Ludzki RNF168 o pełnej długości znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność jądrową RNF168 w utrwalonym 4% paraformaldehydem, 0,3% Triton X-100-permeabilizowanym ludzkim hybrydomie komórek B SA13.
Analiza immunoprecypitacji: 20 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało RNF168 z 500 µg lizatu ludzkich komórek hybrydoma B SA13.
Anti-RNF168, nr kat. 06-1130-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko RNF168 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SA13 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RNF168 in 10 µg of human B-cell hybridoma SA13 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~75 kDa. Obliczono 65,02 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: 06-1130
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1