Kluczowe dokumenty
07-1512
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-WAVE2 (Ser343)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SCAR2, WASF2, dJ393P12.2, WASP family protein member 2, Protein WAVE-2, Verprolin homology domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, monkey
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer343)
informacje o genach
human ... WASF2(10163)
Opis ogólny
Białko z rodziny Wiskott-Aldrich Syndrome Protein (WASP) Member 2 (znane jako WAVE2) występuje w wielu komórkach i tkankach, z silną ekspresją w leukocytach krwi obwodowej. WAVE2 bierze udział w sygnalizacji RTK i małych GTPaz. Jako całość, rodzina białek WAVE pełni ogólną funkcję regulacji cytoszkieletu aktynowego w różnych tkankach.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje WAVE2 fosforylowane w Ser343.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser343
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu WAVE2 fosforylowanemu w Ser343.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta do wykrycia endogennego fosfo-WAVE2 (Ser343) w COS-7 i HMEC po stymulacji EGF ± wstępne leczenie U0126 (Mendoza, M.C., et al. (2011). Mol Cell. 41(6):661-671).
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-fosfo-WAVE2 (Ser343) wykrywa poziom fosfo-WAVE2 (Ser343) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase-treated.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-WAVE2 (Ser343) in 10 µg of COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase treated.
Opis wartości docelowych
~75 kDa.
Niescharakteryzowane pasmo pojawia się przy ~103 kDa w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek COS-7+EGF nietraktowane i traktowane fosfatazą lambda.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ERK-MAPK drives lamellipodia protrusion by activating the WAVE2 regulatory complex.
Mendoza, MC; Er, EE; Zhang, W; Ballif, BA; Elliott, HL; Danuser, G; Blenis, J
Molecular Cell null
Andrea Palamidessi et al.
Nature materials, 18(11), 1252-1263 (2019-07-25)
During wound repair, branching morphogenesis and carcinoma dissemination, cellular rearrangements are fostered by a solid-to-liquid transition, known as unjamming. The biomolecular machinery behind unjamming and its pathophysiological relevance remain, however, unclear. Here, we study unjamming in a variety of normal