Kluczowe dokumenty
06-1038
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Unc84B/SUN2
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Białko oddziałujące z Rab5, Sad1 unc-84 domain protein 2, Sad1/unc-84 protein-like 2, białko otoczki jądrowej, unc-84 homolog B, unc-84 homolog B (C. elegans)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, canine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (87%), dog, horse, rat (87%)
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUN2(25777)
Opis ogólny
UNC84B (białko UNC-84 homolog B lub SUN2) jest jednoprzebiegowym białkiem transmembranowym otoczki jądrowej odpowiedzialnym za migracje jądrowe, które są niezbędne dla rozwoju. UNC-84B ma przewidywaną domenę transmembranową i region C-końcowy z podobieństwem do białka wrzeciona S. pombe Sad1. UNC-84B wchodzi w interakcje z RAB5A i ulega szerokiej ekspresji, a także silnej ekspresji w sercu, płucach i mięśniach. UNC-84 może funkcjonować w celu ułatwienia interakcji jądrowo-centrosomalnej wymaganej do migracji jądrowej i zakotwiczenia.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje Unc84B/SUN2 na N-końcu.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Unc84B/SUN2 na N-końcu i wokół niego.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało Unc84B/SUN2 z 500 µg lizatu komórek U2OS.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
To przeciwciało anty-Unc84B/SUN2 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting do wykrywania Unc84B/SUN2.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected Unc84B/SUN2 on 10 µg of U2OS cell lysate.
Opis wartości docelowych
~80 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek U2OS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Nadia Korfali et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1411, 3-44 (2016-05-06)
Nuclei can be relatively easily extracted from homogenized liver due to the softness of the tissue and crudely separated from other cellular organelles by low-speed centrifugation due to the comparatively large size of nuclei. However, further purification is complicated by
Nanami Ueda et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 885859-885859 (2022-06-07)
The linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex is composed of the inner nuclear membrane-spanning SUN proteins and the outer nuclear membrane-spanning nesprin proteins. The LINC complex physically connects the nucleus and plasma membrane via the actin cytoskeleton to perform
Nikolaj Zuleger et al.
Genome biology, 14(2), R14-R14 (2013-02-19)
Different cell types have distinctive patterns of chromosome positioning in the nucleus. Although ectopic affinity-tethering of specific loci can be used to relocate chromosomes to the nuclear periphery, endogenous nuclear envelope proteins that control such a mechanism in mammalian cells
Nadia Korfali et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 3(6), 552-564 (2012-09-20)
One hypothesis to explain how mutations in the same nuclear envelope proteins yield pathologies focused in distinct tissues is that as yet unidentified tissue-specific partners mediate the disease pathologies. The nuclear envelope proteome was recently determined from leukocytes and muscle.