05-633
Anti-BrdU Antibody, clone BU-1
culture supernatant, clone BU-1, Upstate®
Synonim(y):
Anti-BrdU antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BU-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Technical Tip: This antibody detects 5-Bromo-2- deoxyuridine incorporated into double-stranded DNA. DNA denaturation is not required.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1