Kluczowe dokumenty
05-623-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw polimerazie RNA II, klon CTD4H8, koniugat Alexa 647
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II, podjednostka B1 polimerazy RNA II, podjednostka A polimerazy RNA II, największa podjednostka polimerazy RNA III ukierunkowana przez DNA, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II ukierunkowana przez RNA, polimeraza RNA II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CTD4H8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Opis ogólny
Ukierunkowana na DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II (EC 2.7.7.6; EC 2.7.7.48; UniProt P24928; znana również jako podjednostka A polimerazy RNA II kierowanej DNA, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II kierowanej DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III kierowanej DNA, hRPB220, hsRPB1, podjednostka B1 polimerazy RNA II, RPBh1, RpIILS) jest kodowana przez gen POLR2A (znany również jako POLR2, POLRA, RPB1, RPO2, RPOL2) u człowieka (identyfikator genu 5430). Polimeraza RNA II (Pol II) jest wielopodjednostkowym enzymem o masie 550 kDa odpowiedzialnym za transkrypcję genów kodujących białka. Inicjacja transkrypcji wymaga rekrutacji całej maszynerii transkrypcyjnej do promotora poprzez zachęcanie przez aktywatory i czynniki remodelujące chromatynę. Pol II może koordynować od 10 do 14 podjednostek. Kompleks ten oddziałuje z regionami promotorowymi genów oraz różnymi elementami i czynnikami transkrypcyjnymi. Domena wiążąca DNA polimerazy jest rowkiem, w którym TFIIB ukierunkowuje DNA do rozwijania i transkrypcji.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje fosfo- i niefosfo- RNA polimerazę II.
Immunogen
Epitop: karboksylowo-końcowa domena polimerazy RNA II
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający 10 powtórzeń YSPT[pS]PS odpowiadający karboksylowo-końcowej domenie polimerazy RNA II.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło polimerazę RNA II w komórkach A431 i NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-623 i 05-623-Z) nadaje się również do Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq i immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
To przeciwciało przeciwko polimerazie RNA II, klon CTD4H8, koniugat AlexaFluor 647 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania polimerazy RNA II.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
~210-220 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczone białko G
Oczyszczony koniugat przeciwciał mysich w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2