Kluczowe dokumenty
05-588
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HET/SAF-B, klon 6F7
clone 6F7, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAFB(6294)
Specyficzność
HET/SAF-B
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 345-357 ludzkiego HET/SAF-B
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-HET/SAF-B, klon 6F7 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania HET/SAF-B i zostało zwalidowane w IP, WB, ICC i IHC.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on whole cell extracts or RIPA lysates from MCF-7 cells
Opis wartości docelowych
130kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caroline Rivers et al.
BMC biology, 13, 111-111 (2015-12-24)
SAFB1 is a RNA binding protein implicated in the regulation of multiple cellular processes such as the regulation of transcription, stress response, DNA repair and RNA processing. To gain further insight into SAFB1 function we used iCLIP and mapped its
Qimin Zhang et al.
American journal of cancer research, 7(4), 935-945 (2017-05-05)
Bladder cancer is one of the most prevalent cancers worldwide, and increasing research has focused on new technologies for early detection of bladder cancer. For example, proteomic techniques for biomarker discovery have been implemented for the detection and analysis of
S Oesterreich et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 14(3), 369-381 (2000-03-09)
The estrogen receptor (ER) is a ligand-dependent transcription factor that acts in a cell- and promoter-specific manner. Evidence suggests that the activity of the ER can be regulated by a number of other stimuli (e.g. growth factors) and that the
E Werwein et al.
Cell death & disease, 4, e511-e511 (2013-03-02)
B-Myb is a highly conserved member of the Myb transcription factor family that has essential roles in cell-cycle progression. Recent work has suggested that B-Myb is also involved in the cellular DNA-damage response. Here, we have investigated the fate of
Steven M Townson et al.
The Journal of biological chemistry, 278(22), 20059-20068 (2003-03-28)
We have characterized previously the nuclear matrix protein/scaffold attachment factor (SAFB) as an estrogen receptor corepressor and as a potential tumor suppressor gene in breast cancer. A search of the human genome for other potential SAFB family members revealed that