05-385
Anti-Talin (human) Antibody, clone TA205
clone TA205, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TA205, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLN1(7094)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Metabolism
Muscle Physiology
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2