Kluczowe dokumenty
05-23-2404
Sigma-Aldrich
Peptyd-I związany z genem kalcytoniny, ludzki
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human, CAS 90954-53-3, is a potent and long-acting vasodilator. Increases plasma levels of pancreatic polypeptide. Has chemotactic activity towards eosinophils.
Synonim(y):
CGRP-I, αCGRP, ACDTATCVTHRLAGLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF-NH₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C163H267N51O49S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3789.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C163H269N51O49S2/c1-73(2)52-97(186-116(226)65-179-131(233)82(18)183-139(241)98(53-74(3)4)193-137(239)94(44-35-49-176-162(171)172)188-142(244)101(57-91-62-175-72-182-91)199-159(261)128(88(24)221)213-156(258)123(79(13)14)207-151(253)110(71-265)204-160(262)126(86(22)219)210-133(235)84(20)185-157(259)125(85(21)218)211-147(249)105(61-119(229)230)198-150(252)109(70-264)203-130(232)81(17)166)140(242)194-99(54-75(5)6)141(243)202-108(69-217)149(251)190-95(45-36-50-177-163(173)174)138(240)201-106(67-215)134(236)180-63-115(225)178-64-118(228)205-121(77(9)10)155(257)208-122(78(11)12)154(256)191-93(43-32-34-48-165)136(238)196-102(58-112(167)222)144(246)197-103(59-113(168)223)143(245)195-100(56-90-40-29-26-30-41-90)145(247)209-124(80(15)16)161(263)214-51-37-46-111(214)152(254)212-127(87(23)220)158(260)200-104(60-114(169)224)146(248)206-120(76(7)8)153(255)181-66-117(227)187-107(68-216)148(250)189-92(42-31-33-47-164)135(237)184-83(19)132(234)192-96(129(170)231)55-89-38-27-25-28-39-89/h25-30,38-41,62,72-88,92-111,120-128,215-221,264-265H,31-37,42-61,63-71,164-166H2,1-24H3,(H2,167,222)(H2,168,223)(H2,169,224)(H2,170,231)(H,175,182)(H,178,225)(H,179,233)(H,180,236)(H,181,255)(H,183,241)(H,184,237)(H,185,259)(H,186,226)(H,187,227)(H,188,244)(H,189,250)(H,190,251)(H,191,256)(H,192,234)(H,193,239)(H,194,242)(H,195,245)(H,196,238)(H,197,246)(H,198,252)(H,199,261)(H,200,260)(H,201,240)(H,202,243)(H,203,232)(H,204,262)(H,205,228)(H,206,248)(H,207,253)(H,208,257)(H,209,247)(H,210,235)(H,211,249)(H,212,254)(H,213,258)(H,229,230)(H4,171,172,176)(H4,173,174,177)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-/m0/s1
Klucz InChI
DNKYDHSONDSTNJ-XJVRLEFXSA-N
Opis ogólny
Silny i długo działający środek rozszerzający naczynia krwionośne. Receptory CGRP są obecne w komórkach β trzustki. Zwiększa stężenie polipeptydu trzustkowego w osoczu. Działa chemotaktycznie na eozynofile.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Silny i długo działający środek rozszerzający naczynia krwionośne
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Ala-Cys²-Asp-Thr-Ala-Thr-Cys⁷-Val-Thr-His-Arg-Leu-Ala-Gly-Leu-Leu-Ser-Arg-Ser-Gly-Gly-Val-Val-Lys-Asn-Asn-Phe-Val-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Lys-Ala-Phe-NH₂ (wiązanie disiarczkowe: 2 → 7)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Edwards, A.V., i Bloom, S.R. 1994. Am. J. Physiol. 267, E847.
Henke, H., et al. 1987. Brain Res.410, 404.
Chiba, T., et al. 1984. Nature 308, 746.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3