05-1533
Anti-Gemin3 Antibody, clone 12H12
clone 12H12, from mouse
Synonim(y):
Component of gems 3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, DEAD box protein 20, DEAD box protein DP 103, DEAD-box protein DP103, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD, SMN-interacting protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12H12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX20(11218)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Gemin-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1