Merck
M-200
Supelco
Methoxyacetyl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.93
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fentanyl metoksyacetylowy jest narkotykiem projektowanym i analogiem fentanylu, który jest związany z licznymi zgonami spowodowanymi przedawkowaniem na całym świecie. Certyfikowany roztwór 6534 nadaje się do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach dla metod testowania metoksyacetylofentanylu LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, testach narkotyków w moczu lub zastosowaniach analizy kryminalistycznej. Ten certyfikowany standard roztworu jest zwolniony z DEA, dzięki czemu laboratoria mogą składać zamówienia bez dodatkowych formalności regulacyjnych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Höttler et al.
Frontiers in immunology, 12, 700438-700438 (2021-07-30)
Reactivation of Human Cytomegalovirus (HCMV) and Human Adenovirus (HAdV) in immunocompromised patients following stem cell transplantation (SCT) or solid organ transplantation (SOT) is associated with high morbidity and mortality. The adoptive transfer of virus-specific CD8+ and CD4+ T cells has