Merck
S-008
Supelco
Sufentanil Citrate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N2O2S · C6H8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCc3cccs3)CC2)COC
InChI
1S/C22H30N2O2S.C6H8O7/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
OJCZPLDERGDQRJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
Sufentanil is a short acting synthetic opioid analgesic most commonly used for pain relief during medical operations. This certified solution standard is applicable to use in clinical toxicology, pain prescription monitoring, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Sufentanil is sold under the trade name Sufenta.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harold S Minkowitz et al.
Regional anesthesia and pain medicine, 38(2), 131-139 (2012-12-29)
A sublingual sufentanil tablet is being developed as a potential alternative to intravenous (IV) opioids for the management of postoperative pain. The objective of these studies was to evaluate the pharmacokinetics, efficacy, and safety of sublingual sufentanil tablets for postoperative
Q L Chen et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 57(2), 236-242 (2012-08-14)
Sufentanil is widely used in clinical anaesthesia because of its protective effects against ischaemia/reperfusion injury. Diabetes mellitus elevates the activity of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), thereby increasing the permeability of mitochondrial transition pore. This study investigated the role of GSK-3β
Shen Sun et al.
Journal of anesthesia, 27(1), 25-28 (2012-08-28)
We aimed to investigate the effects of pretreatment with a small dose of dexmedetomidine on the cough caused by sufentanil during anesthetic induction. Two hundred and forty patients undergoing elective gynecological surgery under general anesthesia were randomly allocated to 4
S Dango et al.
British journal of anaesthesia, 110(3), 443-449 (2012-11-16)
Although thoracic epidural analgesia (TEA) is considered the gold standard for post-thoracotomy pain relief, thoracic paravertebral block (PVB) and intrathecal opioid (ITO) administration have also been shown to be efficacious. We hypothesized that the combination of PVB and ITO provides
Sébastien Grastilleur et al.
Biological chemistry, 394(3), 361-368 (2013-01-18)
Postoperative pain management is a clinical challenge that can be complicated by opioid-induced hyperalgesia (OIH). Kinin receptors could mediate both the acute and chronic phases of inflammation and pain. A few recent studies suggest that dynorphin A could maintain neuropathic