Merck
C-163
Supelco
Carfentanil-D5 Oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25D5N2O3 · C2H2O4
Masa cząsteczkowa:
489.57
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of carfentanil in fentanyl GC/MS or LC/MS methods for applications in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or isotope dilution. Marketed under the trade name Wildnil; as a general anesthetic for large animals, carfentanil hit the illicit market in 2016 as a new NPS drug or in combination with heroin. Carfentanil, also known as 4-carbomethoxyfentanyl, is a fentanyl analog 10,000 times more potent than morphine, making it one of the most potent synthetic opioids available.This product will be shipped in a can containing one ampoule of C-163-0.5ML due to the compound′s acute toxicity.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2