05-1527
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 3F1
clone 3 F 1, from mouse
Synonim(y):
ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Nuclear matrix prote
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3 F 1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4A3(9775)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: Reported by independent laboratory using representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected eIF4A3 on 10 µg in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1