Kluczowe dokumenty
05-1470
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Raptor, klon 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
Synonim(y):
P150 target of rapamycin (TOR) -scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR) -scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H6.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
Opis ogólny
Raptor jest podjednostką mTORC1, która reguluje wzrost i przeżycie komórek w odpowiedzi na sygnały odżywcze i hormonalne. mTORC1 jest aktywowany w odpowiedzi na czynniki wzrostu lub aminokwasy. W obrębie mTORC1, Raptor pozytywnie reguluje aktywność mTORC1 i działa jako rusztowanie do rekrutacji substratów mTORC1.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje Raptor.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Raptor.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Raptor w komórkach NIH/3T3.
Analiza immunoprecypitacji: 20 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało Raptor w lizacie komórek HEK293.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-Raptor, klon 1H6.2 wykrywa poziom Raptor i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IP i IC.
Jakość
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Raptor on 10 µg of HEK 293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 150 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HEK 293
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Host mTORC1 signaling regulates andes virus replication.
McNulty, S; Flint, M; Nichol, ST; Spiropoulou, CF
Journal of virology null
Julia Dyachok et al.
The Journal of biological chemistry, 291(43), 22414-22426 (2016-09-03)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) coordinates cell growth with its nutritional, hormonal, energy, and stress status. Amino acids are critical regulators of mTORC1 that permit other inputs to mTORC1 activity. However, the roles of individual amino acids
Milagros Suarez et al.
Oncotarget, 12(10), 955-966 (2021-05-21)
The MAPK-interacting kinases 1 and 2 (MNK1/2) have generated increasing interest as therapeutic targets for acute myeloid leukemia (AML). We evaluated the therapeutic potential of the highly-selective MNK1/2 inhibitor Tomivosertib on AML cells. Tomivosertib was highly effective at blocking eIF4E
Jing Lu et al.
Blood, 122(9), 1610-1620 (2013-07-03)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic malignancy. Despite recent treatment advances, it remains incurable. Here, we report that Pim2 kinase expression is highly elevated in MM cells and demonstrate that it is required for MM cell proliferation.
Shan Ma et al.
Experimental eye research, 135, 1-13 (2015-04-19)
Cones are the primary photoreceptor (PR) cells responsible for vision in humans. They are metabolically highly active requiring phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activity for long-term survival. One of the downstream targets of PI3K is the kinase mammalian target of rapamycin (mTOR)