Kluczowe dokumenty
05-1417
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PTP-PEST, klon AG25
ascites fluid, clone AG25, from mouse
Synonim(y):
Fosfataza białkowo-tyrozynowa G1, Fosfataza białkowo-tyrozynowa niereceptorowa typu 12, Fosfataza białkowo-tyrozynowa niereceptorowa typu 12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AG25, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN12(5782)
Opis ogólny
Białkowa fosfataza tyrozynowa PTP-PEST jest cytozolową białkową fosfatazą tyrozynową, która ulega wszechobecnej ekspresji w tkankach ssaków. PTP-PEST wiąże się z wieloma cząsteczkami cytoszkieletu i adhezji komórkowej, sugerując rolę regulacyjną w kontrolowaniu kształtu i ruchliwości komórek.
Specyficzność
Rozpoznaje ludzki PTP-PEST.
Immunogen
Oczyszczony ludzki PTP-PEST wyrażony za pomocą bakulowirusa
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: Zalecane.
Immunocytochemia: Zalecane.
Przeciwciało anty-PTP-PEST, klon AG25 wykrywa poziom PTP-PEST i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IP i IC.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PTP-PEST on 10 μg of HeLa lysates.
Opis wartości docelowych
~88 kDa
Powiązanie
Zastępuje: MAB3739
Postać fizyczna
Mysie monoklonalne IgG1 wodobrzusza niezawierające konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1