05-1413
Anti-CD45RA Antibody, Clone MEM 56
clone MEM 56, from mouse
Synonim(y):
CD45 antigen, Leukocyte common antigen precursor, SCID due to PTPRC deficiency, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, Human homolog of severe combined immunodeficiency due to PTPRC deficiency, Leukocyte-common antigen, Protein tyrosine phosph
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM 56, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Antigen distribution:
B-cells (lg+) >95%
T-cells (E+) 70 + 10%
Peripheral blood lymphocytes 68 + 8%
T-cells (CD4+) 50 + 10%
Monocytes 50 + 20%
Thymocytes <5%
Granulocytes <1%
Zastosowanie
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody detected 220 kDa molecular weight component of the leucocyte common antigen complex in immunoprecipitation.
Flow Cytometry: Purification or depletion of CD4+ suppressor/inducer cells by cell sorting or the panning techniques was performed on a previous lot.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Identification of CD45R+ lymphocytes in cryostat sections of frozen tissue and in formalin fixed wax embedded tissue.
Optimal Staining of CD45RA Monoclonal Antibody: Tonsil
Signaling
Immunological Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CD45RA on 10 μg of RAW 264
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
We recommend that each laboratory determine an optimum working titre for use in its particular application.
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
RAW264 Cell Lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2