Kluczowe dokumenty
05-1320-M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EED, klon AA19
ascites fluid, from mouse
Synonim(y):
Białko WD wiążące się z ogonami cytoplazmatycznymi integryny 1, rozwój ektodermy embrionalnej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
Opis ogólny
Białka grupy Polycomb są ważne dla utrzymania wyciszania transkrypcji. Jeden z konserwowanych kompleksów PcG, PRC2, składa się z kilku białek, w tym metylotransferazy histonów EZH2, białka EED z powtórzeniem WD (rozwój ektodermy embrionalnej) i białka Suz12 z palcem Zn. Represja transkrypcyjna, w której pośredniczy EED, obejmuje deacetylację histonów, podczas gdy EZH2 metyluje histon H3 na lizynie 27. Białko EED występuje w czterech izoformach. Te izoformy EED selektywnie wiążą się z różnymi kompleksami zawierającymi EZH2, co skutkuje zróżnicowanym ukierunkowaniem związanej z nimi aktywności metylotransferazy. Kompleksy te odgrywają rolę w wyciszaniu genów Hox, inaktywacji X, rozwoju linii zarodkowej, pluripotencji komórek macierzystych i przerzutowaniu nowotworów. Wiadomo również, że EED wiąże H3K27me3 i może allosterycznie stymulować aktywność metylotransferazy kompleksu PRC2. (Ref.: Hojfeldt, JW. et al (2018) Nat. Struc. Mol. Biol. 25 (3); 225-232).
Specyficzność
Nie testowano na innych gatunkach.
To przeciwciało rozpoznaje mysie EED (~30-65 kDa).
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne pełnej długości mysiego EED znakowane MBP.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-EED, klon AA19, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania EED, znanego również jako białko WD wiążące się z cytoplazmatycznymi ogonami integryny 1, rozwojem embrionalnej ektodermy i zostało zwalidowane w WB.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on A431cel lysatel.
Western Blot Analysis: 1:5,000 of this lot detected EED on 15 μg/mL of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zakres od 30-65 kDa (wykrywanych jest 5-6 izoform EED).
Postać fizyczna
Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek A431
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polycomb group proteins in cell cycle progression and cancer.
Pasini, Diego, et al.
Cell Cycle, 3, 396-400 (2004)
The central role of EED in the orchestration of polycomb group complexes.
Cao, Q; Wang, X; Zhao, M; Yang, R; Malik, R; Qiao, Y; Poliakov, A; Yocum, AK; Li, Y; Chen et al.
Nature Communications null
Adrian P Bracken et al.
Genes & development, 20(9), 1123-1136 (2006-04-19)
The Polycomb group (PcG) proteins form chromatin-modifying complexes that are essential for embryonic development and stem cell renewal and are commonly deregulated in cancer. Here, we identify their target genes using genome-wide location analysis in human embryonic fibroblasts. We find
Redistribution of H3K27me3 upon DNA hypomethylation results in de-repression of Polycomb target genes.
Reddington, JP; Perricone, SM; Nestor, CE; Reichmann, J; Youngson, NA; Suzuki et al.
Genome Biology null
Diego Pasini et al.
Molecular and cellular biology, 27(10), 3769-3779 (2007-03-07)
Polycomb group (PcG) proteins form multiprotein complexes, called Polycomb repressive complexes (PRCs). PRC2 contains the PcG proteins EZH2, SUZ12, and EED and represses transcription through methylation of lysine (K) 27 of histone H3 (H3). Suz12 is essential for PRC2 activity