Kluczowe dokumenty
05-1313
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw ubikwitynie, specyficzne dla Lys63, klon HWA4C4
clone HWA4C4, from mouse
Synonim(y):
ubikwityna C, poliubikwityna B, ubikwityna B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HWA4C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBAP2(55833)
Opis ogólny
Łańcuchy poliubikwitynowe połączone przez resztę Lys48 ubikwityny są najczęściej związane z białkami przeznaczonymi do degradacji proteosomalnej. W przeciwieństwie do tego, łańcuchy poliubikwityny połączone przez resztę Lys63 ubikwityny (Ub) są związane z funkcjami nieproteolitycznymi, takimi jak transdukcja sygnału. Łańcuchy poli-Ub połączone przez resztę Lys63 łączą składniki sygnalizacji NFκB w wysoce regulowany sposób, a dowody genetyczne wskazują na udział łańcuchów Ub połączonych przez resztę Lys63 w odpowiedzi na stres i naprawie DNA. Badania na drożdżach sugerują, że łańcuchy Ub związane z Lys63 stymulują endocytozę.
Specyficzność
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
Rozpoznaje ubikwitynę związaną z Lys63. Nie rozpoznaje ubikwityny związanej z Lys48 ani wolnej ubikwityny.
Immunogen
Epitop: Miejsce ubikwitynacji Lys63
Immunogenem był rozgałęziony peptyd odpowiadający miejscu ubikwitynacji Lys63. C-koniec peptydu ubikwityny 71-76 (RLRGG) został przyłączony do K63 w peptydzie ubikwityny 58-63 (CDYNIQKEST).
Zastosowanie
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 2 μg / ml tej partii wykryło łańcuchy ubikwityny Lys-63 metodą Western blot.
Dodatkowe zastosowania badawcze
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do cytochemii przy użyciu komórek HEK293T transfekowanych przejściowo ubikwityną typu dzikiego lub ubikwityną [K63R].
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do histochemii przy użyciu ludzkiej tkanki mózgowej (hipokampa) od pacjenta z chorobą Alzheimera.
ELISA:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do testu ELISA.
Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific, clone HWA4C4 to przeciwciało przeciwko ubikwitynie do stosowania w testach ELISA, IH, IC i WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Jakość
Western Blot Analysis:
A 2 μg/mL dilution of this lot detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting.
Opis wartości docelowych
różnice
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina metodą chromatografii białka G. Dostarczana w stężeniu 1 mg/ml w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl, 0,05% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Komentarz do analizy
Kontrola
Łańcuchy poliubikwitynowe Lys63.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lys63-linked polyubiquitin chains: linking more than just ubiquitin.
Kawadler, Holli and Yang, Xiaolu
Cancer Biology & Therapy, 5, 1273-1274 (2006)
Ubiquitin lys63 is involved in ubiquitination of a yeast plasma membrane protein.
Galan, J M and Haguenauer-Tsapis, R
The Embo Journal, 16, 5847-5854 (1997)
Zhenzhen Zhan et al.
Autophagy, 10(2), 257-268 (2013-12-11)
Autophagy contributes to the pathogenesis of cancer, whereas toll-like receptors (TLRs) also play an important role in cancer development and immune escape. However, little is known about the potential interaction between TLR signaling and autophagy in cancer cells. Here we
Jun Meng et al.
Cell death & disease, 8(6), e2866-e2866 (2017-06-09)
Enterovirus 71 (EV71) is the main causative agent of hand, foot and mouth disease (HFMD), which induces significantly elevated levels of cytokines and chemokines, leading to local or system inflammation and severe complications, whereas the underlying regulatory mechanisms and the
Xingguang Liu et al.
Cell death and differentiation, 24(4), 683-693 (2017-02-06)
Lung ischemia-reperfusion (I/R) injury remains one of the most common complications after various cardiopulmonary surgeries. The inflammation response triggered by the released damage-associated molecular patterns (DAMPs) aggravates lung tissue damage. However, little is known about the role of autophagy in