05-1116
Anti-VEGF Antibody, clone CH-10
clone CH-10, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CH-10, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Growth Factors & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Jurkat cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2