Kluczowe dokumenty
03-185
Sigma-Aldrich
Rekombinowany ludzki histon H2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
Próba
>50% (SDS-PAGE)
metody
activity assay: suitable
western blot: suitable
Opis ogólny
Histon H2B jest jednym z czterech podstawowych histonów, które tworzą oktameryczną strukturę wymaganą do upakowania DNA w nukleosomy, najbardziej podstawowy poziom układu chromatyny. Histony podlegają szeregowi modyfikacji potranslacyjnych (PTM) na ich N- i C-końcowych ogonach, które mogą wpływać na strukturę i stabilność chromatyny, a w konsekwencji na transkrypcję oraz replikację i naprawę DNA. Najczęściej badane z tych modyfikacji to metylacja, fosforylacja i acetylacja, które mogą mieć różny wpływ na regulację genów w zależności od liczby i wzoru modyfikacji. Histon H2B ulega acetylacji na lizynach 5, 15 i 20. Jest on również fosforylowany w komórkach apoptotycznych podczas fragmentacji DNA, prawdopodobnie w sposób zależny od kaspazy.
Ludzki rekombinowany H2B wyrażany w E. Coli
Zastosowanie
Montaż chromatyny, Western blot (kontrola), Test kinazy
Właściwości fizyczne
~17 kDa
Postać fizyczna
Płyn w PBS Dulbecco. Roztwór zamrożony.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 12 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.