Kluczowe dokumenty
03-0188-00
Millipore
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® ludzkiej fosfo-α-synukleiny (S129)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny p-α-synukleiny, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek p-α-synukleiny, Zestaw do testu immunologicznego p-α-synukleiny S129, Zestaw do testu immunologicznego p-α-synukleiny Ser129
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, cat, rat
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.1 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: 7%
intra-assay cv: 6%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
metody
single molecule counting: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw SMC® Human Phospho-a-Synuclein (S129) High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Reaktywność gatunkowa:
Specyficzność dla następujących gatunków analitów została przetestowana z następującymi wynikami:
Małpa - 100%
Kot - 100%
Szczur - 100%
Mysz - 25%
Beagle - 25%
Reaktywność krzyżowa:
Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z rekombinowanym białkiem alfa-synukleiny oczyszczonym z E. Coli (tj. niefosforylowaną alfa-synukleiną). Coli (tj. niefosforylowaną alfa-synukleiną).
Dokładność:
Odzysk z płynu mózgowo-rdzeniowego: 5 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego ze średnim odzyskiem 100% i zakresem 95-103%
Odzysk z surowicy/osocza: 2 próbki surowicy i 3 próbki osocza ze średnim odzyskiem 87% i zakresem 83-91%.
Zastosowanie
Czułość technologii Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia zestawowi SMC® Human phospho-a-synuclein (S129) High Sensitivity Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu fosfo-a-synukleiny (S129) w ludzkim płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy i osoczu.
Ten nowy, usprawniony zestaw ma następujące cechy, w tym:
  • Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
  • Liofilizacja standardu zapewnia zestaw w jednym stanie przechowywania
  • Usunięcie etapu przenoszenia płytek
  • Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
  • Zatwierdzony do pracy zarówno na SMCxPRO®, jak i Erenna
Kategoria badań:
Neurobiologia, neurologiczne
Podkategoria badawcza
:
  • Choroby neurodegeneracyjne
  • Markery neuronalne i glejowe
  • Neuronauka
  • Układ nerwowy
Opakowanie
96-studzienkowy test
Komponenty
  • Assay Buffer
  • Phospho-a-synuclein (S129) Coated Beads
  • Standard Diluent
  • Phospho-a-synuclein (S129) Detection Antibody
  • Phospho-a-synuclein (S129) Standard
  • 10X Wash Buffer
  • Buffer D
  • Elution Buffer B
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.