Kluczowe dokumenty
03-0176-00
Millipore
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzką IL-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
opis
LLOQ range: 0.1-0.2 pg/mL, refer to CoA forlot-specific LLOQ
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, feline, canine, nonhuman primates
producent / nazwa handlowa
SMC®
metody
single molecule counting: suitable
assay range
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay n=20; Inter-assay n=5)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw SMC® Human IFN-b1 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Reaktywność gatunkowa
Chociaż IL-10 była wykrywalna w osoczu zwierząt z rzędu naczelnych, myszy, szczurów, psów i kotów, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Dokładność:
  • Co najmniej 5 próbek surowicy ze średnim odzyskiem 87% z zakresem 84-93%.
  • Co najmniej 5 próbek osocza ze średnim odzyskiem 90% z zakresem 82-97%.
Zastosowanie
Czułość technologii Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia zestawowi SMC® Human IL-10 High Sensitivity Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu IL-10 w ludzkiej surowicy i osoczu.
Ten nowy, usprawniony zestaw został ulepszony o następujące funkcje, w tym nowe, w tym nowe ulepszenia w stosunku do starszego zestawu IL-10, #03-0056-00:
  • Ulepszona wartość LLOQ - 0,10 pg/ml w nowym, usprawnionym zestawie, podczas gdy w starszym zestawie wynosi ona 0,39 pg/ml.
  • Dostosowana krzywa standardowa - zmieniona na 0,1 - 100 pg/ml z 0,17 - 400 pg/ml.
  • Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
  • Liofilizacja standardu zapewnia zestaw w jednym stanie przechowywania
  • Usunięcie etapu przenoszenia płytek
  • Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
  • Zatwierdzony do pracy na SMCxPRO® i Erenna
Kategoria badań:
Zapalenie i immunologia
Podkategoria Badania :
  • Choroby zapalne
  • Odpowiedź immunologiczna
  • Choroby autoimmunologiczne
Opakowanie
96-studzienkowy test
Komponenty
  • Assay Buffer
  • IL-10 Coated Beads
  • Standard Diluent
  • IL-10 Detection Antibody
  • IL-10 Standard
  • 10X Wash Buffer
  • Buffer D
  • Elution Buffer B
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.