03-0161-00
SMC® Human IL-4 High Sensitivity Kit
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.04 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.01-10 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
plasma
serum
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Assay protocols are similar to existing sandwich ELISA methods with two key differences:
1) Elution buffer disrupts the sandwich, separating the labeled detection antibody for quantification.
2)The Erenna and SMCxPRO® immunoassay systems detect analytes using Single Molecule Counting (SMC®) technology.
Specyficzność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Technologia testów immunologicznych Single Molecule Counting (SMC®) oferuje ultraczułe wykrywanie biomarkerów z zaletami przepływu pracy w badaniach.
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.