Kluczowe dokumenty
Z532290
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
kolba gruszkowa, kolba w kształcie gruszki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Short neck.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)