Kluczowe dokumenty
03-0137-00
Millipore
Zestaw do wykrywania mysiego TNF-α ® Discovery Immunoassay Kit
Synonim(y):
mysi zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek TNF-alfa, mysi zestaw do testu immunologicznego TNF-a, mysi zestaw do testu immunologicznego TNF-alfa, ultraczuły mysi test immunologiczny TNF-alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
producent / nazwa handlowa
SMC®
Poziom jakości
assay range
sensitivity: 0.49-500 pg/mL
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Opis ogólny
Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) jest cytokiną prozapalną o aktywności cytotoksycznej, wytwarzaną głównie przez makrofagi. TNF-α bierze udział w ogólnoustrojowym zapaleniu i należy do grupy cytokin stymulujących reakcję ostrej fazy. Po podaniu zwierzętom lub ludziom powoduje stan zapalny, gorączkę, skutki sercowo-naczyniowe, krwotok, krzepnięcie i reakcje ostrej fazy podobne do tych obserwowanych podczas ostrych infekcji i stanów wstrząsu. Promując odpowiedź zapalną, TNF-α jest związany z wieloma chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna, łuszczyca i astma oporna na leczenie. TNF-α odgrywa również rolę w nowotworach i reguluje apoptotyczną śmierć komórek, proliferację komórkową, różnicowanie, nowotworzenie i replikację wirusów.
Zestaw SMC® Mouse TNF-α Discovery Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami: 1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) System immunologiczny SMC® wykrywa anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Zastosowanie
Czułość technologii Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia testowi SMC® Mouse TNF-α Discovery Immunoassay niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu TNF-α w surowicy myszy.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Komponenty
Assay Buffer
Mouse TNF-α Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse TNF-α Detection Antibody
Mouse TNF-α Standard
SMC® Mouse TNF-α Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Komentarz do analizy
Low-end CV% Zakres: 0-16%|Średnia CV%: 6%
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1