Merck
V-081
Supelco
(+)-alpha-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate) solution
500 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H46D6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.78
Kod UNSPSC:
12352205
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C(OC(C)=O)=C1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny nadaje się do ilościowego oznaczania octanu tokoferylu za pomocą LC/MS lub GC/MS w testach witaminy E, takich jak testy kontroli jakości żywności wzbogaconej witaminą E, suplementów diety lub farmaceutyków. Octan tokoferylu jest syntetyczną formą witaminy E stosowaną jako środek wzmacniający, suplement diety dla witaminy E w żywności lub dodatek do płynów do waporyzacji. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zidentyfikowało octan witaminy E jako bardzo silny czynnik budzący obawy w niedawnym wybuchu choroby płuc związanej z waporyzacją w Stanach Zjednoczonych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)