Merck
R-027
Supelco
(±)-threo-Ritalinic acid-D10 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Racemiczny roztwór kwasu ritalinowego D10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7D10NO2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
265.80
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)(C(O)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m0./s1/i4D2,5D2,8D2,9D2,11D,12D;
Klucz InChI
SCUMDQFFZZGUQY-SMKJLJITSA-N
Opis ogólny
Kwas ritalinowy jest głównym metabolitem metylofenidatu w moczu, który jest zatwierdzony do leczenia ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i narkolepsji. Ten nowy stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny nadaje się do szerokiej gamy zastosowań GC/MS i LC/MS, od toksykologii klinicznej i testowania leków w moczu po analizę kryminalistyczną i metody rozcieńczania izotopów.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)