Kluczowe dokumenty
N-087
(±)-Norpseudoephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Racemiczny roztwór chlorowodorku norpseudoefedryny D₃
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](C([2H])([2H])[2H])[C@@H](O)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1/i1D3;
Klucz InChI
DYWNLSQWJMTVGJ-CTASQPIASA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)