Kluczowe dokumenty
M-001
1-Mononitroglycerin solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](CO)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(6)2-9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
Klucz InChI
HXWLJBVVXXBZCM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)