Merck
D-010
Supelco
1,2-Dinitroglycerin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6N2O7/c6-1-3(12-5(9)10)2-11-4(7)8/h3,6H,1-2H2
Klucz InChI
GFVHBTOOPNJKLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Dinitroglycerin is a major plasma metabolite of the pharmaceutical vasodilator nitroglycerin. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in chromatography or mass spectrometry-based applications in pharmaceutical research or clinical toxicology. Nitroglycerin is used to treat heart conditions such as angina and chronic heart failure.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)