Kluczowe dokumenty
L-059
Supelco
Lorazepam-D4 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14D4Cl2N2O8Li
Masa cząsteczkowa:
508.25
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid))
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania glukuronidu lorazepamu metodą LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testach na obecność narkotyków w moczu. Glukuronid lorazepamu jest głównym metabolitem lorazepamu w moczu, benzodiazepiny często przepisywanej w leczeniu zaburzeń lękowych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)