Merck
L-049
Supelco
Loprazolam solution
1 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.90
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
1 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (90:10) (v/v))
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(CC1)CCN1/C=C2N=C3CN=C(C4=CC=CC=C4Cl)C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5N3C\2=O
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
Klucz InChI
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
Opis ogólny
Loprazolam, sprzedawany pod markami Dormonoct, Havlane, Sonin i Somnovit, jest pochodną imidazolobenzodiazepiny o właściwościach anksjolitycznych, przeciwdrgawkowych, nasennych, uspokajających i zwiotczających mięśnie szkieletowe. Jest licencjonowany i sprzedawany do krótkotrwałego leczenia umiarkowanie ciężkiej bezsenności. Certified Spiking Solution® nadaje się do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej i toksykologii klinicznej po testowanie narkotyków w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)