Merck
ERP-109S
Supelco
Pentaerythritol tetranitrate solution
10 mg/mL in acetonitrile, ampule of 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Tetraazotan pentaerytrytolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
10 mg/mL in acetonitrile
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2
Klucz InChI
TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Analiza chromatograficzna tetraazotanu pentaerytrytolu: W badaniu opracowano metodę chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas do analizy metabolitów tetraazotanu pentaerytrytolu, walidując jej zastosowanie zarówno w próbkach surowicy owiec, jak i ludzkiego osocza. Badania te wspierają wykorzystanie tetraazotanu pentaerytrytolu w badaniach sercowo-naczyniowych, usprawniając badania metabolizmu leków i profilowanie farmakokinetyczne (Städtler et al., 2024).
  • Biomedyczne zastosowania kopolimerów blokowych: Badania dotyczyły wpływu sekwencji bloków na zachowanie samoorganizacji hydrożeli kopolimerów penta-blokowych na bazie polipeptydów. Chociaż badanie nie dotyczy bezpośrednio tetraazotanu pentaerytrytolu, podkreśla potencjał podobnych związków azotanowych w opracowywaniu hydrożeli farmaceutycznych i systemów dostarczania leków, prezentując innowacyjne materiały w badaniach farmakologicznych (Wang et al., 2024).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Zhuang et al.
Chemosphere, 89(7), 810-816 (2012-06-01)
This study examined the role of denitrifying and sulfate-reducing bacteria in biodegradation of pentaerythritol tetranitrate (PETN). Microbial inocula were obtained from a PETN-contaminated soil. PETN degradation was evaluated using nitrate and/or sulfate as electron acceptors and acetate as a carbon
PMS: premenstrual storm? An unusual cause of electrical storm in a young woman with vasospastic angina.
Jin Li et al.
Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 100(4), 367-371 (2010-12-01)
Monica Lisi et al.
Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 101(6), 453-459 (2012-02-03)
Ischemic and pharmacologic preconditioning have great clinical potential, but it remains unclear whether their effects can be maintained over time during repeated exposure.We have previously demonstrated that the acute protective effect of nitroglycerin (GTN) is attenuated during repeated daily administration.
Thomas Thum et al.
Antioxidants & redox signaling, 15(4), 925-931 (2010-09-04)
Symptomatic coronary artery disease (CAD) is usually treated with organic nitrates. Endothelial progenitor cells (EPCs) are a circulating cell population participating in vascular homeostasis in a nitric oxide-dependent manner. We investigated the effects of the nitric oxide donors isosorbide dinitrate
Praveen K Sekhar et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 125-132 (2011-03-26)
In this article, selective and sensitive detection of trace amounts of pentaerythritol tetranitrate (PETN), 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) is demonstrated. The screening system is based on a sampling/concentrator front end and electrochemical potentiometric gas sensors as the detector. Preferential