Kluczowe dokumenty
P-037
Pentaerythritol tetranitrate solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Tetraazotan pentaerytrytolu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1000 μg/mL in acetonitrile
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2
Klucz InChI
TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)