E-039
Ethanol-200 (5 ampules/kit)
200 mg/dL in H2O, ampule of 5 × 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
200 mg/dL in H2O
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N