Merck
E-038
Supelco
Ethanol-100 (5 ampules/kit)
100 mg/dL in H2O, ampule of 5 × 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 mg/dL in H2O
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zestaw wzorców etanolu identyfikowalnych przez NIST, odpowiednich do kalibracji metod testowania etanolu. Te certyfikowane materiały referencyjne są szeroko stosowane w analizie kryminalistycznej i toksykologii klinicznej do określania zawartości alkoholu we krwi.
Zastosowanie
Certyfikowany roztwór odniesienia (CRM) w roztworze może być również używany w następujący sposób:
  • Analiza zawartości etanolu metodą spektroskopii protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego(1HNMR) w próbkach krwi pełnej
  • Opracowanie papierowego biosensora do bezpośredniego pomiaru zawartości etanolu we krwi pełnej w oparciu o enzymatyczną ocenę kolorymetryczną połączoną z separacją gazów w przestrzeni nadpowierzchniowej in situ.
  • Wykrywanie i analiza ilościowa etanolu i innych lotnych związków organicznych (LZO) w próbkach krwi bydlęcej za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej z próżniową spektroskopią ultrafioletową (GC-VUV)
  • Opracowanie i walidacja metody analitycznej opartej na chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-GC) w połączeniu z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) do ilościowego oznaczania etanolu w próbkach krwi
Cechy i korzyści
  • W pełni scharakteryzowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
  • Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
  • Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
  • Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
  • Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
A Nyéki et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 73-84 (2001-06-08)
Urinary metabolic ratios of caffeine are used in humans to assess the enzymatic activities of cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2), xanthine oxidase (XO) and for phenotyping individuals for the bimodal N-acetyltransferase 2 (NAT2), all of them involved in the activation
Kazue Hashimoto-Torii et al.
Neuron, 82(3), 560-572 (2014-04-15)
Prenatal exposure of the developing brain to various environmental challenges increases susceptibility to late onset of neuropsychiatric dysfunction; still, the underlying mechanisms remain obscure. Here we show that exposure of embryos to a variety of environmental factors such as alcohol
Irene Zelner et al.
Drug metabolism reviews, 45(3), 277-299 (2013-05-30)
The ability to undergo non-oxidative metabolism from ethanol to fatty acid ethyl esters (FAEEs) varies greatly among tissues and organs. To gain a greater understanding of non-oxidative ethanol metabolism to FAEE, we aimed to collect all published data on FAEE
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E-038-5X5ML4061833592502