Merck
D-067
Supelco
Digitoxin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H64O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1OC(CC(O)C1O)OC2C(O)CC(OC2C)OC3C(O)CC(OC3C)OC4CCC5(C)C(CCC6C5CCC7(C)C(CCC67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3
Klucz InChI
WDJUZGPOPHTGOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glikozyd nasercowy i lek przeciwarytmiczny o budowie i działaniu podobnym do digoksyny. Digitoksyna jest monitorowana przez laboratoria kliniczne w celu zapewnienia, że pacjenci pozostają w zakresie terapeutycznym leku.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Erik S Anderson et al.
RNA (New York, N.Y.), 18(5), 1041-1049 (2012-03-30)
Modulation of alternative pre-mRNA splicing is a potential approach to therapeutic targeting for a variety of human diseases. We investigated the mechanism by which digitoxin, a member of the cardiotonic steroid class of drugs, regulates alternative splicing. Transcriptome-wide analysis identified
Beneficial effect of digitoxin for heart failure from noncompaction in myotonic dystrophy 1.
Josef Finsterer et al.
International journal of cardiology, 160(3), e50-e51 (2012-04-06)
[Do we still need digitalis today?].
E Erdmann
MMW Fortschritte der Medizin, 152(6), 18-18 (2010-03-23)
Digitalis and diabetes.
Steinar Madsen
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 132(9), 1105-1105 (2012-05-23)
Helene Hallböök et al.
PloS one, 6(1), e15718-e15718 (2011-01-20)
Despite years of interest in the anti-cancerous effects of cardiac glycosides (CGs), and numerous studies in vitro and in animals, it has not yet been possible to utilize this potential clinically. Reports have demonstrated promising in vitro effects on different