Merck
C-108
Supelco
Cyclosporin D solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
1-(3-Chlorophenyl)piperazine-D8 hydrochloride solution
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C63H113N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-53,76H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46?,47+,49+,50+,51+,52+,53-/m1/s1
Klucz InChI
ZNVBEWJRWHNZMK-UPMQNEEPSA-N
Opis ogólny
Wzorzec wewnętrzny do badań klinicznych cyklosporyny A metodą LC-MS/MS. Ten certyfikowany roztwór wzbogacający® jest odpowiedni do krytycznych zastosowań ilościowych w testach klinicznych i diagnostycznych, takich jak testy terapeutycznego monitorowania leków, aby zapewnić pacjentom pozostanie w wąskim zakresie terapeutycznym cyklosporyny A. Format 6534 pozwala laboratoriom wyeliminować operacje ważenia tych niebezpiecznych substancji, znacznie zmniejszając ryzyko narażenia zawodowego związanego z obsługą ostrych toksycznych proszków i zapewnia możliwość dodawania do wybranej matrycy tuż przed użyciem.
Zastosowanie
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa dla cyklosporyny D: W badaniu opracowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami do oznaczania cyklosporyny A w osoczu ludzkim i mysim, przy użyciu cyklosporyny D jako wzorca wewnętrznego, podkreślając jej zastosowanie w badaniach nad odkrywaniem leków i biodostępnością (Bardelmeijer et al., 2001).
  • Analiza spektrometryczna mas cyklosporyn: Badania koncentrowały się na oznaczaniu cyklosporyn, w tym cyklosporyny D, za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej, przyczyniając się do postępu w analizie leków immunosupresyjnych i ich profilowaniu farmakologicznym (Abián i in., 1992).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[The effects of cyclosporine G and D treatment on experimental autoimmune uveoretinitis and kidney in rats].
H Kawashima et al.
Nippon Ganka Gakkai zasshi, 91(10), 940-950 (1987-10-01)
Shinpei Murasawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(21), 6384-6393 (2012-10-03)
A structure consisting of substituted hydantoin linked to a 5-(halophenyl)furan-2-yl group via an amide bond was identified as a promising scaffold for development of low-molecular-weight therapeutic agents to treat vascular dysfunction, including ischemia/reperfusion injury. Among the compounds synthesized, 5-(3,5-dichlorophenyl)-N-{2,4-dioxo-3-[(pyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-1-yl}-2-furamide (17)
Norman B Roberts et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 43(2), 228-236 (2005-04-22)
The problem in the measurement of cyclosporin (CyA) is that the widely used immuno-based assays suffer from interference by metabolites present in unpredictable excess. To resolve this, the consensus view has been to develop more specific and robust procedures for
T M Annesley et al.
Therapeutic drug monitoring, 14(5), 397-401 (1992-10-01)
A sensitive high-performance liquid chromatographic method for the analysis of the immunosuppressant cyclosporin G (OG 37-325, Nva2-cyclosporine, CsG) in whole blood has been developed. Sample preparation, employing cyclosporin A (CsA) as internal standard, involves organic extraction with methyl t-butyl ether
M Gschwendt et al.
Biochemical and biophysical research communications, 150(2), 545-551 (1988-01-29)
Various biological effects induced by the tumor promoting phorbol ester TPA in mouse skin are comparably suppressed by the immunologically inactive cyclosporine H (CsH) and by the strongly immunosuppressive cyclosporine A (CsA). These effects inhibited include the development of edema