Merck
LM1503
Avanti
21:0-22:6 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heneikozanoilo-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-dokosaheksaenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytol) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H92NO13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
970.26
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1503-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Zastosowanie
21:0-22:6 PI lub 1-heneikozanoilo-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-dokosaheksaenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-myo-inozytol) został użyty jako wzorzec wewnętrzny do kwantyfikacji fosfolipidów przy użyciu tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS/MS) oraz do kwantyfikacji lipidów przy użyciu spektrometrii mas z chromatografią cieczową (LC-MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM1503-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Klose et al.
The Journal of biological chemistry, 285(39), 30224-30232 (2010-07-22)
The lipid raft concept proposes that biological membranes have the potential to form functional domains based on a selective interaction between sphingolipids and sterols. These domains seem to be involved in signal transduction and vesicular sorting of proteins and lipids.
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced